Tlačiť
6-Piperidinonicotinic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL702382-1GEA 292.43 EUR
SIAL702382-1G SIAL702382-250MG
6-Piperidinonicotinic acid, Sigma-Aldrich®
6-Piperidinonicotinic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄N₂O₂
Mw: 206,2411 g/mol
Číslo MDL: MFCD03791231
Číslo CAS: 120800-50-2