Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
2-Methyl-4-phenylthiazol ≥97%
Dodávateľ: Alfa Aesar
H51728.03EA 68 EUR InStock
H51728.03 H51728.06
2-Methyl-4-phenylthiazol ≥97%
2-Methyl-4-phenylthiazol
Vzorec: C₁₀H₉NS
Mw: 175,25
Teplota tavenia: 51…56 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00489998
Číslo CAS: 1826-16-0
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo