Tlačiť
2-Methyl-4-phenylthiazol
Dodávateľ: Cayman Chemical
CAYM13386-250EA 172.3 EUR
CAYM13386-250 CAYM13386-1 CAYM13386-500 CAYM13386-100
2-Methyl-4-phenylthiazol
2-Methyl-4-phenylthiazol
Vzorec: C₁₀H₉NS
Mw: 175,25 g/mol
Číslo MDL: MFCD00489998
Číslo CAS: 1826-16-0