Tlačiť
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
MAYBCC34701DA
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₉H₆N₂O₂S
Mw: 206,22 g/mol
Číslo MDL: MFCD00171745
Číslo CAS: 21278-86-4