Tlačiť
2-(2-Thienyl)-4-thiazolecarboxylic acid
MAYBCC11501-0001
2-(2-Thienyl)-4-thiazolecarboxylic acid
2-(2-Thienyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₈H₅NO₂S₂
Mw: 211,25 g/mol
Číslo MDL: MFCD01936014
Číslo CAS: 24044-07-3