Tlačiť
1,1'-Carbonyldi(1H-1,2,4-triazole), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
SIAL21861-25GEA 648.88 EUR
SIAL21861-25G SIAL21861-5G
1,1'-Carbonyldi(1H-1,2,4-triazole), Sigma-Aldrich®
1,1'-Carbonyldi(1H-1,2,4-triazole)
Vzorec: C₅H₄N₆O
Mw: 164,1249 g/mol
Číslo MDL: MFCD00043399
Číslo CAS: 41864-22-6