Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
4,4'-Stilbenedicarboxylic acid ≥96%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
A11839.03EA 57.8 EUR InStock
A11839.03 A11839.06 A11839.14
4,4'-Stilbenedicarboxylic acid ≥96%
4,4'-Stilbenedicarboxylic acid
Vzorec: C₁₆H₁₂O₄
Mw: 268,27
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013994
Číslo CAS: 100-31-2
EINECS: 202-838-4
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo