Tlačiť
4-Methoxystilbene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
A17328.06EA 121.32 EUR
A17328.06
4-Methoxystilbene ≥98%
4-Methoxystilbene
Vzorec: C₁₅H₁₄O
Mw: 210,27 g/mol
Teplota tavenia: 136…138 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017178
Číslo CAS: 1142-15-0
EINECS: 214-530-7