Tlačiť
Bicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-one ≥97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
B22472.22EA 1086.75 EUR
B22472.22 B22472.14 B22472.06
Bicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-one ≥97%
Bicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-one
Vzorec: C₇H₈O
Mw: 108,14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066201
Číslo CAS: 13173-09-6
OSN: 1224
ADR: 3,III