Chcete sa opäť prihlásiť?
1-Amino-2,4-dibromo-9,10-anthraquinone ≥97%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
Vzorec: C₁₄H₇Br₂NO₂
MW: 381,03
Teplota topenia: 225…229 °C
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00019155
Číslo CAS: 81-49-2
EINECS: 201-354-0
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
10 g A19700.09
250 g A19700.30
250 g ABCRAB124984.0250 Blocked
50 g A19700.18
Blocked Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point 225-229° 225-229°
Formula weight 381.03 381.03
CAS No. 81-49-2 81-49-2
Purity 97% 97%
Odour/scent Odourless Odourless
Molecular formula C14H7Br2NO2 C14H7Br2NO2
MDL No. MFCD00019155 MFCD00019155
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo