Tlačiť
9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL252727-5GEA 220.82 EUR
SIAL252727-5G SIAL252727-1G
9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₅H₈O₄
Mw: 252,22 g/mol
Číslo MDL: MFCD00001231
Číslo CAS: 117-78-2
EINECS: 204-207-9