Chcete sa opäť prihlásiť?
Dimethylethoxysilane ≥94% ammonia free
Dodávateľ: Alfa Aesar
Nebezpečenstvo
Vzorec: C₄H₁₂OSi
MW: 104,23
Teplota varu: 55 °C
Hustota: 0,757
Teplota vzplanutia: 15 °C (59 °F)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00026750
Číslo CAS: 14857-34-2
EINECS: 238-921-7
ADR: 3,II
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
100 g L16476.22
25 g L16476.14
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Formula weight 104.23
CAS No. 14857-34-2
Purity 94%
Refractive index 1.3680
Flash point 15°(59°F)
Boiling point 55°
Molecular formula C4H12OSi
MDL No. MFCD00026750
UN No. 1993
Beilstein reference 1731481
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo