Chcete sa opäť prihlásiť?
Bis(trimethylsilyl)methane ≥98%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Nebezpečenstvo
Vzorec: C₇H₂₀Si₂
MW: 160,405 g/mol
Teplota varu: 132…133 °C
Teplota topenia: –71 °C
Hustota: 0,750
Teplota vzplanutia: 12 °C (53 °F)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008275
Číslo CAS: 2117-28-4
EINECS: 218-322-7
ADR: 3,II
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1 g A15662.03
25 g A15662.14
5 g A15662.06
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point -71°
Formula weight 160.41
CAS No. 2117-28-4
Purity 98%
Refractive index 1.4170
Flash point 12°(53°F)
Boiling point 132-133°
Molecular formula (CH3)3SiCH2Si(CH3)3
MDL No. MFCD00008275
UN No. 1993
Beilstein reference 1734530
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo