Tlačiť
Bis(trimethylsilyl)methane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL282138-5GEA 574.59 EUR
SIAL282138-5G
Bis(trimethylsilyl)methane, Sigma-Aldrich®
Bis(trimethylsilyl)methane
Vzorec: C₇H₂₀Si₂
Mw: 160,405 g/mol
Číslo MDL: MFCD00008275
Číslo CAS: 2117-28-4
EINECS: 218-322-7