Tlačiť
Tris(trimethylsilyl)methane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL302600-5GEA 599.49 EUR
SIAL302600-5G
Tris(trimethylsilyl)methane, Sigma-Aldrich®
Tris(trimethylsilyl)methane
Vzorec: C₁₀H₂₈Si₃
Mw: 232,59 g/mol
Číslo MDL: MFCD00008273
Číslo CAS: 1068-69-5