Chcete sa opäť prihlásiť?
Samarium diiodide 1 M in THF stabilised, AcroSeal®
Dodávateľ: Acros Organics
Nebezpečenstvo
Stabilizácia: Stabilised with Sm
Vzorec: SmI₂
MW: 404,17 g/mol
Hustota: 0,922
Teplota vzplanutia: –17 °C
Teplota skladovania: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00058873
Číslo CAS: 32248-43-4
UN: 2056
ADR: 3,II
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Blue-green to dark blue Solution
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
AcroSeal glass bottle 100 ml ACRO294991000
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Density 0.922
Flash point -17°C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo