Samarium diiodide 0.07-0.12 M in THF stabilizovaný
|
Nebezpečí
|
22360.JN
Samarium diiodide 0.07-0.12 M in THF stabilizovaný
Samarium diiodide
Vzorec:
SmI₂ Mw: 404,17 g/mol Hustota: 0,922 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00058873 Číslo CAS: 32248-43-4 EINECS: 203-726-8 OSN: 2056 ADR: 3,II |