Tlačiť
Samarium diiodide 0.07-0.12 M in THF stabilizovaný
Nebezpečí
22360.JN
Samarium diiodide 0.07-0.12 M in THF stabilizovaný
Samarium diiodide
Vzorec: SmI₂
Mw: 404,17 g/mol
Hustota: 0,922
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00058873
Číslo CAS: 32248-43-4
EINECS: 203-726-8
OSN: 2056
ADR: 3,II