Tlačiť
4-Anilino-1-benzylpiperidine ≥98%
H27158.03EA 36.53 EUR
H27158.03 H27158.06
4-Anilino-1-benzylpiperidine ≥98%
4-Anilino-1-benzylpiperidine
Vzorec: C₁₈H₂₂N₂
Číslo MDL: MFCD00023738
Číslo CAS: 1155-56-2
EINECS: 214-583-6