Tlačiť
3-Bromo-6-fluorochromone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL543675-5GEA 323.65 EUR
SIAL543675-5G
3-Bromo-6-fluorochromone, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-6-fluorochromone
Vzorec: C₉H₄BrFO₂
Mw: 243,03 g/mol
Číslo MDL: MFCD03094003
Číslo CAS: 179111-05-8