Tlačiť
Chromone-3-carboxaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
SIAL383449-5GEA 58.36 EUR
SIAL383449-5G
Chromone-3-carboxaldehyde, Sigma-Aldrich®
Chromone-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₀H₆O₃
Mw: 174,16 g/mol
Číslo MDL: MFCD00014667
Číslo CAS: 17422-74-1
EINECS: 241-451-5