Tlačiť
Trimethylphosphine sulphide ≥97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
A16762.06EA 581.68 EUR
A16762.06 A16762.03
Trimethylphosphine sulphide ≥97%
Trimethylphosphine sulphide
Vzorec: C₃H₉PS
Teplota tavenia: 155…156 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014460
Číslo CAS: 2404-55-9
OSN: 3464
ADR: 6.1,III