Tlačiť
Dicyclohexylchlorophosphine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
33571.03EA 98 EUR
33571.03 33571.06
Dicyclohexylchlorophosphine ≥98%
Dicyclohexylchlorophosphine
Vzorec: C₁₂H₂₂ClP
Mw: 232,73 g/mol
Teplota varu: 97 °C (0,1 mmHg)
Hustota: 1,054
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014294
Číslo CAS: 16523-54-9
OSN: 3265
ADR: 8,II