Tlačiť
Phenylphosphinic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALP28808-100GEA 63.49 EUR
SIALP28808-100G SIALP28808-500G
Phenylphosphinic acid, Sigma-Aldrich®
Phenylphosphinic acid
Vzorec: C₆H₇O₂P
Mw: 142,092 g/mol
Číslo MDL: MFCD00002131
Číslo CAS: 1779-48-2
EINECS: 217-217-3
OSN: 3261
ADR: 8,III