Chcete sa opäť prihlásiť?
Chlorobis(4-fluorophenyl)phosphine ≥98%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Nebezpečenstvo
Vzorec: C₁₂H₈ClF₂P
MW: 256,62
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD04972302
Číslo CAS: 23039-97-6
UN: 3265
ADR: 8,II
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1 g H26953.03
250 mg H26953.MD
5 g H26953.06
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Formula weight 256.62
CAS No. 23039-97-6
Purity 98%
Molecular formula C12H8ClF2P
MDL No. MFCD04972302
UN No. 3265
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo