Tlačiť
Chlorobis(4-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
H25887.03EA 167.16 EUR
H25887.03 H25887.06
Chlorobis(4-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Chlorobis(4-methoxyphenyl)phosphine
Vzorec: C₁₄H₁₄ClO₂P
Mw: 280,69 g/mol
Teplota varu: 140 °C (1,5 mmHg)
Teplota tavenia: 61…64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04972301
Číslo CAS: 13685-30-8
OSN: 3261
ADR: 8,II