Tlačiť
Chlorobis(4-methoxyphenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL698474-250MGEA 0 EUR
SIAL698474-250MG
Chlorobis(4-methoxyphenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Chlorobis(4-methoxyphenyl)phosphine
Vzorec: C₁₄H₁₄ClO₂P
Mw: 280,69 g/mol
Číslo MDL: MFCD04972301
Číslo CAS: 13685-30-8
OSN: 3261
ADR: 8,II