Tlačiť
Diphenylphosphine oxide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL287881-1GEA 102.35 EUR
SIAL287881-1G SIAL287881-5G
Diphenylphosphine oxide, Sigma-Aldrich®
Diphenylphosphine oxide
Vzorec: C₁₂H₁₁OP
Mw: 202,20 g/mol
Číslo MDL: MFCD00002079
Číslo CAS: 4559-70-0