Chcete sa opäť prihlásiť?
Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
Dodávateľ: MAYBRIDGE
Vzorec: C₆H₅Cl₂N₃O₂
MW: 222,03
Číslo MDL: MFCD00010431
Číslo CAS: 1458-18-0
EINECS: 215-947-7
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1 g MAYBBTB08499.1
250 mg CHMPBTB08499.250 Blocked
Blocked Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo