Chcete sa opäť prihlásiť?
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate ≥99%
Dodávateľ: Acros Organics
Vzorec: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,16
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005238
Číslo CAS: 6994-25-8
EINECS: 230-262-3
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle 5 g ACRO103310050
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo