Tlačiť
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
MOLE52361395-5GEA 0 EUR
MOLE52361395-5G
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Vzorec: C₆H₉N₃O₂
Mw: 155,16 g/mol
Číslo MDL: MFCD00005238
Číslo CAS: 6994-25-8
EINECS: 230-262-3