Tlačiť
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
SIALA77407-5GEA 175.46 EUR
SIALA77407-5G SIALA77407-1G
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₄H₅N₃O₂
Mw: 127,10 g/mol
Číslo MDL: MFCD00005239
Číslo CAS: 41680-34-6
EINECS: 255-493-7