Tlačiť
4-Iodo-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL213993-10GEA 315.46 EUR
SIAL213993-10G
4-Iodo-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
4-Iodo-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₃IN₂
Mw: 193,97 g/mol
Číslo MDL: MFCD00005244
Číslo CAS: 3469-69-0
EINECS: 222-434-1