Tlačiť
5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
B24967.03EA 149.38 EUR
B24967.03 B24967.01 B24967.06
5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine ≥98%
5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine
Vzorec: C₆H₇IN₂O₂
Mw: 266,04 g/mol
Teplota tavenia: 71…75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00090865
Číslo CAS: 52522-99-3