Tlačiť
2-Amino-4-(4-bromophenyl)pyrimidine 98%
Varování
H33561.03EA 82.28 EUR
H33561.03
2-Amino-4-(4-bromophenyl)pyrimidine 98%
2-Amino-4-(4-bromophenyl)pyrimidine
Vzorec: C₁₀H₈BrN₃
Mw: 250,10 g/mol
Teplota tavenia: 204…207 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02317272
Číslo CAS: 392326-81-7