Tlačiť
1,2-Epoxycyclooctane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALC110507-5GEA 111.99 EUR
SIALC110507-5G
1,2-Epoxycyclooctane, Sigma-Aldrich®
1,2-Epoxycyclooctane
Vzorec: C₈H₁₄O
Číslo MDL: MFCD00005164
Číslo CAS: 286-62-4
EINECS: 206-010-3
OSN: 1325
ADR: 4.1,II