Chcete sa opäť prihlásiť?
1,2-Epoxycyclopentane ≥98%
Dodávateľ: Acros Organics
Nebezpečenstvo
Vzorec: C₅H₈O
MW: 84,12
Teplota varu: 102 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,964 g/cm³
Teplota vzplanutia: 10 °C
Teplota skladovania: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005161
Číslo CAS: 285-67-6
EINECS: 206-005-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Authentic
GC <=97.5%
Refractive index 1.4300 to 1.4360 (20°C, 589nm)
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle 100 g ACRO348521000
Glass bottle 25 g ACRO348520250
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Density 0.964
Flash point 10°C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo