Tlačiť
1,2-Epoxycyclopentane ≥97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
B20629.06EA 84.78 EUR
B20629.06 B20629.14
1,2-Epoxycyclopentane ≥97%
1,2-Epoxycyclopentane
Vzorec: C₅H₈O
Mw: 84,12 g/mol
Teplota varu: 101…102 °C
Hustota: 0,965
Teplota vzplanutia: 10 °C (50 °F)
Číslo MDL: MFCD00005161
Číslo CAS: 285-67-6
EINECS: 206-005-6
ADR: 3,III