Tlačiť
3-Hydroxyphthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL308021-1GEA 514.13 EUR
SIAL308021-1G
3-Hydroxyphthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxyphthalic anhydride
Vzorec: C₈H₄O₄
Mw: 164,1150 g/mol
Číslo MDL: MFCD00011557
Číslo CAS: 37418-88-5