Tlačiť
Lithium borodeuteride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL685917-500MGEA 968.06 EUR
SIAL685917-500MG
Lithium borodeuteride, Sigma-Aldrich®
Lithium borodeuteride
Vzorec: D₄BLi
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066544
Číslo CAS: 15246-28-3
EINECS: 239-291-6
OSN: 1413
ADR: 4.3,I