Tlačiť
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
MAYBCC05801DA MAYBCC-05801.0003 MAYBCC05801.250 MAYBCC05801-0001
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₆H₇NO₂S
Mw: 157,1900 g/mol
Číslo MDL: MFCD00052943
Číslo CAS: 53137-27-2