Chcete sa opäť prihlásiť?
1,2:3,4-Diepoxybutane ≥98%, AcroSeal®
Dodávateľ: Acros Organics
Nebezpečenstvo
Vzorec: C₄H₆O₂
MW: 86,09
Teplota varu: 56…58 °C (25 mmHg)
Teplota topenia: 2…4 °C
Hustota: 1,11 g/cm³
Teplota vzplanutia: 45 °C
Teplota skladovania: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005120
Číslo CAS: 1464-53-5
EINECS: 215-979-1
UN: 3489
ADR: 6.1,I
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Authentic
GC <=96.0%
Refractive index 1.4325 to 1.4345 (20°C, 589 nm)
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
AcroSeal glass bottle 50 ml ACRO330070500
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Density 1.11
Flash point 45°C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo