Chcete sa opäť prihlásiť?
1,2:3,4-Diepoxybutane ≥95%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Nebezpečenstvo
Vzorec: C₄H₆O₂
MW: 86,09
Teplota varu: 56…58 °C (25 mmHg)
Teplota topenia: –19 °C
Hustota: 1,112
Teplota vzplanutia: 45 °C (113 °F)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005120
Číslo CAS: 1464-53-5
EINECS: 215-979-1
UN: 2929
ADR: 6.1,II
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle for solids 1 g L03919.03
Glass bottle for solids 5 g L03919.06
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point -19°
Formula weight 86.09
CAS No. 1464-53-5
Purity 95%
Refractive index 1.4340
Flash point 45°(113°F)
Boiling point 56-58°/25mm
Molecular formula C4H6O2
MDL No. MFCD00005120
UN No. 2929
Merck reference 14,3676
Beilstein reference 79831
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo