Tlačiť
1,2:7,8-Diepoxyoctane ≥97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
L06768.09EA 115.14 EUR
L06768.09
1,2:7,8-Diepoxyoctane ≥97%
1,2:7,8-Diepoxyoctane
Vzorec: C₈H₁₄O₂
Mw: 142,20 g/mol
Teplota varu: 238…240 °C
Hustota: 0,997
Teplota vzplanutia: 97 °C (206 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005155
Číslo CAS: 2426-07-5
EINECS: 219-375-9
ADR: 8,III