Chcete sa opäť prihlásiť?
2-Trimethylsilyl-1-ethylboronic acid pinacol ester ≥97%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Vzorec: C₁₁H₂₅BO₂Si
MW: 228,22
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788725
Číslo CAS: 165904-20-1
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle for solids 1 g L19534.03
Glass bottle for solids 250 mg L19534.MD
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Formula weight 228.22
CAS No. 165904-20-1
Purity 97%
Refractive index 1.4310
Molecular formula C11H25BO2Si
MDL No. MFCD03788725
Beilstein reference 8683473
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo