Tlačiť
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL695858-1GEA 0 EUR
SIAL695858-1G
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-1-propylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₉H₁₈BBrO₂
Mw: 248,96 g/mol
Číslo MDL: MFCD10567053
Číslo CAS: 124215-44-7