Tlačiť
Trimethylsilyl bromoacetate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
L00961.14EA 61.91 EUR
L00961.14
Trimethylsilyl bromoacetate ≥98%
Trimethylsilyl bromoacetate
Vzorec: C₅H₁₁BrO₂Si
Mw: 211,13 g/mol
Teplota varu: 68…69 °C (17 mmHg)
Hustota: 1,291
Teplota vzplanutia: 28 °C (82 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000187
Číslo CAS: 18291-80-0
EINECS: 242-165-3
OSN: 2920
ADR: 8,II