Tlačiť
Dimethachlor, Supelco®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
45447-250MGEA 78.47 EUR
45447-250MG
Dimethachlor, Supelco®
Dimethachlor
Vzorec: C₁₃H₁₈ClNO₂
Číslo MDL: MFCD00055472
Číslo CAS: 50563-36-5
EINECS: 256-625-6