Tlačiť
4-Acetamido-2-(bis(2-hydroxyethyl)amino)anisole, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL556742-25GEA 396.69 EUR
SIAL556742-25G
4-Acetamido-2-(bis(2-hydroxyethyl)amino)anisole, Sigma-Aldrich®
4-Acetamido-2-(bis(2-hydroxyethyl)amino)anisole
Vzorec: C₁₃H₂₀N₂O₄
Číslo MDL: MFCD00035865
Číslo CAS: 24530-67-4
EINECS: 246-300-7