Chcete sa opäť prihlásiť?
4-Acetamidothiophenol ≥95%
Dodávateľ: Acros Organics
Pozor
Vzorec: C₈H₉NOS
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004848
Číslo CAS: 1126-81-4
EINECS: 214-427-7
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Powder
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle 5 g ACRO102340050
Glass bottle 25 g ACRO102340250
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo