Chcete sa opäť prihlásiť?
Trimethylsilyl acetate (acetoxytrimethylsilane) ≥97%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Nebezpečenstvo
Vzorec: C₅H₁₂O₂Si
MW: 132,24
Teplota varu: 107 °C
Teplota topenia: –32 °C
Hustota: 0,884
Teplota vzplanutia: 4 °C (39 °F)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008695
Číslo CAS: 2754-27-0
EINECS: 220-404-2
UN: 3272
ADR: 3,II
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle for solids 25 g B22037.14
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point -32°
Formula weight 132.24
CAS No. 2754-27-0
Purity 97%
Refractive index 1.3880
Flash point 4°(39°F)
Boiling point 107°
Molecular formula C5H12O2Si
MDL No. MFCD00008695
UN No. 3272
Beilstein reference 1744463
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo